3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303601-1G
PC303601-5G
APOSPC303601-1GEA
0
EUR
APOSPC303601-1G
APOSPC303601-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₇Br₂F₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640174 CAS-Nummer: 2385223-45-8 |