3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC303603-1G
APOSPC303603-1GEA
0
EUR
APOSPC303603-1G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₈BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640176 CAS-Nummer: 2387022-29-7 |