3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303610-1G
APOSPC303610-1GEA
1050
EUR
APOSPC303610-1G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₅BrClF₃O₂S Molecular Weight: 337,541 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32640182 CAS-Nummer: 2383371-10-4 |