Sanger's Reagenz 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3040-100G
PC3040-1KG
PC3040-500G
APOSPC3040-100GEA
0
EUR
APOSPC3040-100G
APOSPC3040-1KG
APOSPC3040-500G
Sanger's Reagenz 99%
Sanger's Reagenz
Nucleophiles can displace the activated fluorine atom.Reagent for labelling of terminal amino acid groups.
Formel:
C₆H₃FN₂O₄ Schmelzpunkt: 28…30 °C Dichte: 1,482 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007056 CAS-Nummer: 70-34-8 EINECS: 200-734-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |