3,4-Dinitrofluorbenzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Fluoro-1,2-dinitrobenzene

PC3040D-1G PC3040D-25G PC3040D-5G
APOSPC3040D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3040D-1G APOSPC3040D-25G APOSPC3040D-5G
3,4-Dinitrofluorbenzol 97%
3,4-Dinitrofluorbenzol
Formel: C₆H₃FN₂O₄
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236671
CAS-Nummer: 364-53-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR