5-(Trifluoromethyl)indole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3045-1G
APOSPC3045-1GEA 226 EUR
APOSPC3045-1G
5-(Trifluoromethyl)indole
5-(Trifluoromethyl)indole
Formel: C₉H₆F₃N
Molecular Weight: 185,15 g/mol
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095341
CAS-Nummer: 100846-24-0