4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC305000-100G
PC305000-25G
APOSPC305000-100GEA
185
EUR
APOSPC305000-100G
APOSPC305000-25G
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₃F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01313310 CAS-Nummer: 106266-04-0 |