1,2,3-Trifluoro-5-methoxy-4-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC305001-5G
APOSPC305001-5GEA
56.7
EUR
APOSPC305001-5G
1,2,3-Trifluoro-5-methoxy-4-nitrobenzene 98%
1,2,3-Trifluoro-5-methoxy-4-nitrobenzene
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Molecular Weight: 207,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025341 CAS-Nummer: 925890-13-7 |