3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(Trifluoromethyl)pyridazin-3-amine
PC305008-500MG
APOSPC305008-500MGEA 1180 EUR
APOSPC305008-500MG
3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridazine
3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Formel: C₅H₄F₃N₃
Molecular Weight: 163,101 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189559
CAS-Nummer: 935777-24-5