2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC305010-250MG
APOSPC305010-250MGEA
0
EUR
APOSPC305010-250MG
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₈H₇F₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06808543 CAS-Nummer: 713-41-7 |