6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-5-fluoropicolinic acid
PC305018-5G
APOSPC305018-5GEA
81.2
EUR
APOSPC305018-5G
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Molecular Weight: 220 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13185797 CAS-Nummer: 1052714-46-1 |