2-Chlor-5-fluorisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC305019-1G
APOSPC305019-1GEA 24.8 EUR
APOSPC305019-1G
2-Chlor-5-fluorisonicotinsäure
2-Chlor-5-fluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molecular Weight: 175,5500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972381
CAS-Nummer: 884494-74-0