1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea

PC3051-5G
APOSPC3051-5GEA 105 EUR
APOSPC3051-5G
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff 97%
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel: C₈H₇F₃N₂S
Molecular Weight: 220,22 g/mol
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041161
CAS-Nummer: 1736-71-6
EINECS: 217-084-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR