3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3056-10G PC3056-250G PC3056-50G
APOSPC3056-10GEA 17.6 EUR
APOSPC3056-10G APOSPC3056-250G APOSPC3056-50G
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon 98%
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₆F₆O
Siedepunkt: 85 °C/8mmHg
Dichte: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009910
CAS-Nummer: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR