4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3068-250MG
APOSPC3068-250MGEA 0 EUR
APOSPC3068-250MG
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095346
CAS-Nummer: 313546-16-6