2-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3079-1G
PC3079-5G
APOSPC3079-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3079-1G
APOSPC3079-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
2-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236291 CAS-Nummer: 237069-83-9 |