3,3'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3086D-1G
APOSPC3086D-1GEA 157 EUR
APOSPC3086D-1G
3,3'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol 97%
3,3'-Bis(trifluormethyl)benzhydrol
Formel: C₁₅H₁₀F₆O
Siedepunkt: 118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039228
CAS-Nummer: 1598-89-6