2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3088-1G PC3088-5G PC3088-25G
APOSPC3088-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3088-1G APOSPC3088-5G APOSPC3088-25G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₄F₆O₂
Siedepunkt: 248,5 °C
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013249
CAS-Nummer: 42580-42-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR