2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3088-1G
PC3088-5G
PC3088-25G
APOSPC3088-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3088-1G
APOSPC3088-5G
APOSPC3088-25G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₉H₄F₆O₂ Siedepunkt: 248,5 °C Schmelzpunkt: 77…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013249 CAS-Nummer: 42580-42-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...