2,4-Bis(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3095-1G
PC3095-5G
PC3095-25G
APOSPC3095-1GEA
0
EUR
APOSPC3095-1G
APOSPC3095-5G
APOSPC3095-25G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzonitril 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₃F₆N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061225 CAS-Nummer: 177952-38-4 UN: 3276 ADR: 6.1,III |