2,6-Bis(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3096-250MG
APOSPC3096-250MGEA
60.9
EUR
APOSPC3096-250MG
2,6-Bis(trifluormethyl)benzonitril 98%
2,6-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₃F₆N Molecular Weight: 239.1172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061226 CAS-Nummer: 25753-25-7 UN: 3276 ADR: 6.1 III |