2,4-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3104F-500MG
APOSPC3104F-500MGEA 21.9 EUR
APOSPC3104F-500MG
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₆F₆O
Molecular Weight: 244.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042491
CAS-Nummer: 143158-15-0