3,5-Bis(trifluormethyl)benzylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3105G-1G
APOSPC3105G-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3105G-1G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylchlorid 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylchlorid
Formel: C₉H₅ClF₆
Molecular Weight: 262,58 g/mol
Siedepunkt: 46 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 29…33 °C
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009906
CAS-Nummer: 75462-59-8
EINECS: 278-216-1
UN: 3261
ADR: 8,II