1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3106-100G PC3106-25G PC3106-500G
APOSPC3106-100GEA 39.3 EUR
APOSPC3106-100G APOSPC3106-25G APOSPC3106-500G
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol 99%
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
Reagent for adding inductively withdrawing substituent into precursors for carbocations, J.O.C., 1984, 49, 2608
Formel: C₈H₃BrF₆
Siedepunkt: 155 °C
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1,699 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000381
CAS-Nummer: 328-70-1