3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-ethylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3107K-100MG
APOSPC3107K-100MGEA 98.6 EUR
APOSPC3107K-100MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-ethylaniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-ethylaniline
Formel: C₁₀H₉F₆N
Siedepunkt: 96…98 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203993
CAS-Nummer: 49850-16-0