2-Benzoxazol-2-yl-1-[(3-trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3110-1G
APOSPC3110-1GEA
50.9
EUR
APOSPC3110-1G
2-Benzoxazol-2-yl-1-[(3-trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95+%
2-Benzoxazol-2-yl-1-[(3-trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formel:
C₁₆H₁₂F₃NO₂ Molecular Weight: 307,27 g/mol Schmelzpunkt: 132…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424485 CAS-Nummer: 502625-49-2 |