2-Brom-5-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-3-methoxybenzotrifluoride
PC3113-25G
APOSPC3113-25GEA
148
EUR
APOSPC3113-25G
2-Brom-5-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Brom-5-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255.03 g/mol Schmelzpunkt: 26…28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115974 CAS-Nummer: 402-07-3 |