1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)homopiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)-1,4-diazepane
PC31133-1G
APOSPC31133-1GEA
173
EUR
APOSPC31133-1G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)homopiperazine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)homopiperazine
Formel:
C₁₂H₁₆BrFN₂ Molecular Weight: 287,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682103 CAS-Nummer: 646455-62-1 UN: 2735 ADR: 8,III |