1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-{[4-(pent-1-yl)phenyl]sulphonyl}homopiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-2-(4-{[4-(pent-1-yl)phenyl]sulphonyl}-1,4-diazepan-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-{[4-(pent-1-yl)phenyl]sulphonyl}-1,4-diazepane
PC31148-250MG
APOSPC31148-250MGEA
116
EUR
APOSPC31148-250MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-{[4-(pent-1-yl)phenyl]sulphonyl}homopiperazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-{[4-(pent-1-yl)phenyl]sulphonyl}homopiperazine
Formel:
C₂₂H₂₇ClF₃N₃O₂S Molecular Weight: 489,982 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179834 CAS-Nummer: 646456-06-6 |