3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3114G-5G PC3114G-100G PC3114G-25G
APOSPC3114G-5GEA 0 EUR
APOSPC3114G-5G APOSPC3114G-100G APOSPC3114G-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril 95%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₅F₆N
Dichte: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009904
CAS-Nummer: 85068-32-2
EINECS: 285-294-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR