3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3114L-1G
PC3114L-500MG
APOSPC3114L-1GEA
46.4
EUR
APOSPC3114L-1G
APOSPC3114L-500MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₁H₉F₆NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00061309 CAS-Nummer: 237076-69-6 |