1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3115M-1G PC3115M-5G
APOSPC3115M-1GEA 61.1 EUR
APOSPC3115M-1G APOSPC3115M-5G
1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff 98%
1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel: C₉H₆F₆N₂S
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041172
CAS-Nummer: 175277-17-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III