1,4-Divinyloctafluorobutane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3118-1G
APOSPC3118-1GEA 80.3 EUR
APOSPC3118-1G
1,4-Divinyloctafluorobutane
1,4-Divinyloctafluorobutane
Formel: C₈H₆F₈
Siedepunkt: 61 °C/10mmHg
Dichte: 1,361 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077520
CAS-Nummer: 678-65-9
EINECS: 211-650-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR