N-(2-Chloro-6-fluoro-3-nitrophenyl)acetamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC31203-250MG
APOSPC31203-250MGEA
258
EUR
APOSPC31203-250MG
N-(2-Chloro-6-fluoro-3-nitrophenyl)acetamide 95+%
N-(2-Chloro-6-fluoro-3-nitrophenyl)acetamide
Formel:
C₈H₆ClFN₂O₃ Molecular Weight: 232,6 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00275692 CAS-Nummer: 218796-15-7 |