2-Bromo-N-(5,7-difluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Bromoacetamido)-5,7-difluoro-1,3-benzothiazole, 2-[(Bromoacetyl)amino]-5,7-difluorobenzo[d]thiazole
PC31221-250MG
APOSPC31221-250MGEA 180 EUR
APOSPC31221-250MG
2-Bromo-N-(5,7-difluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide
2-Bromo-N-(5,7-difluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide
Formel: C₉H₅BrF₂N₂OS
Molecular Weight: 307,115 g/mol
Schmelzpunkt: 191…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00177782
CAS-Nummer: 219499-50-0