4-Fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC31311-1G
APOSPC31311-1GEA
115
EUR
APOSPC31311-1G
4-Fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
4-Fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
Formel:
C₆H₆FN₃O₂ Schmelzpunkt: 195…196 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00828924 CAS-Nummer: 113269-06-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |