7H-Perfluoroheptanoyl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3131G-5G
APOSPC3131G-5GEA 0 EUR
APOSPC3131G-5G
7H-Perfluoroheptanoyl fluoride 97%
7H-Perfluoroheptanoyl fluoride
Formel: C₇HF₁₃O
Siedepunkt: 91 °C (630 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155774
CAS-Nummer: 5927-65-1
UN: 3265
ADR: 8,III