1H,1H,8H,8H-Dodecafluor-1,8-octandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3132L-25G
PC3132L-5G
APOSPC3132L-25GEA
364
EUR
APOSPC3132L-25G
APOSPC3132L-5G
1H,1H,8H,8H-Dodecafluor-1,8-octandiol 98%
1H,1H,8H,8H-Dodecafluor-1,8-octandiol
Formel:
C₈H₆F₁₂O₂ Siedepunkt: >250 °C Schmelzpunkt: 80…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153145 CAS-Nummer: 90177-96-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...