4-(Trifluormethyl)cyclohexanol (cis/trans-Gemisch)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC31341-5G
APOSPC31341-5GEA
72.5
EUR
APOSPC31341-5G
4-(Trifluormethyl)cyclohexanol (cis/trans-Gemisch)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formel:
C₇H₁₁F₃O Siedepunkt: 70…75 °C/15mmHg Dichte: 1,23 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00102144 CAS-Nummer: 30129-18-1 |