3H-Perfluoroprop-1-ene 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3141-5G
APOSPC3141-5GEA 764 EUR
APOSPC3141-5G
3H-Perfluoroprop-1-ene 97%
3H-Perfluoroprop-1-ene
Formel: C₃HF₅
Siedepunkt: 44228 °C
Schmelzpunkt: –101,2 °C
Dichte: 1,4607 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07777211
CAS-Nummer: 433-66-9
UN: 1954
ADR: 2.1,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR