N1-(2,6-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC31468-1G
APOSPC31468-1GEA
226
EUR
APOSPC31468-1G
N1-(2,6-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
N1-(2,6-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Formel:
C₈H₆ClF₂NO Molecular Weight: 205,589 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00119514 CAS-Nummer: 19064-26-7 |