Fluorcyclopentan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3147-25G
PC3147-5G
APOSPC3147-25GEA
693
EUR
APOSPC3147-25G
APOSPC3147-5G
Fluorcyclopentan
Fluorocyclopentane
Formel:
C₅H₉F Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059532 CAS-Nummer: 1481-36-3 UN: 1993 ADR: 3,II |