N1-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC31501-1G
APOSPC31501-1GEA 183 EUR
APOSPC31501-1G
N1-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
N1-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Formel: C₈H₅BrClF₂NO
Molecular Weight: 284,485 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00177966
CAS-Nummer: 646989-59-5