4'-(Difluormethoxy)acetanilid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3151-1G PC3151-25G PC3151-5G
APOSPC3151-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3151-1G APOSPC3151-25G APOSPC3151-5G
4'-(Difluormethoxy)acetanilid
4'-(Difluormethoxy)acetanilid
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Schmelzpunkt: 114…115 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00467428
CAS-Nummer: 22236-11-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR