1,2-Epoxy-3-fluorpropan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3158-1G PC3158-25G PC3158-5G
APOSPC3158-1GEA 102 EUR
APOSPC3158-1G APOSPC3158-25G APOSPC3158-5G
1,2-Epoxy-3-fluorpropan 98%
1,2-Epoxy-3-fluoropropane
Formel: C₃H₅FO
Siedepunkt: 85…86 °C
Dichte: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 503-09-3
EINECS: 207-960-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR