1,2-Epoxy-3-fluorpropan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3158-1G
PC3158-25G
PC3158-5G
APOSPC3158-1GEA
102
EUR
APOSPC3158-1G
APOSPC3158-25G
APOSPC3158-5G
1,2-Epoxy-3-fluorpropan 98%
1,2-Epoxy-3-fluoropropane
Formel:
C₃H₅FO Siedepunkt: 85…86 °C Dichte: 1,067 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
503-09-3 EINECS: 207-960-1 UN: 2924 ADR: 3+8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...