Ethyl-2-phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC31628-1G
APOSPC31628-1GEA
59.6
EUR
APOSPC31628-1G
Ethyl-2-phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-2-phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₁F₃N₂O₂ Molecular Weight: 284,24 g/mol Siedepunkt: 125 °C/0,06mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068138 CAS-Nummer: 112055-34-2 |