3-Brom-2-fluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanol, 3-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol, 1-Bromo-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzene
PC3167-1G
APOSPC3167-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3167-1G
3-Brom-2-fluorbenzylalkohol 98%
3-Brom-2-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205,0200 g/mol Siedepunkt: 104…108 °C/4mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09842441 CAS-Nummer: 261723-32-4 |