Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC31682-5G
APOSPC31682-5GEA 0 EUR
APOSPC31682-5G
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Dichte: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01312372
CAS-Nummer: 187035-79-6