4'-Chlor-2,2,2-trifluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC31735-5G
APOSPC31735-5GEA
75.4
EUR
APOSPC31735-5G
4'-Chlor-2,2,2-trifluoracetophenon 97%
4'-Chlor-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₈H₄ClF₃O Molecular Weight: 208,5700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018686 CAS-Nummer: 321-37-9 |